Imprimer
Acétal ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,1-Diéthoxyéthane
A13701.22 A13701.36
A13701.22EA 34.6 EUR
A13701.22 A13701.36
Acétal ≥99%
Acétal
Purity: 99% CAS No.: 105-57-7 Molecular Formula: CH3CH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 118.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -21°(-6°F) Refractive Index: 1.3810 Odour: Pleasant Melting Point: -100° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 1098310 Merck Reference: 14,38 UN No.: 1088 MDL No.: MFCD00009243
Formule: C₆H₁₄O₂
Poids moléculaire: 118.18 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0.831
Point éclair: –21 °C (–6 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009243
Numéro CAS: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,00040