Acétal 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,1-Diéthoxyéthane
Formule:
C₆H₁₄O₂ Poids moléculaire: 118.18 g/mol Point d'ébullition: 102.7 Point de fusion: –100 °C Densité: 0.825 g/cm³ Point éclair: –21 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009243 Numéro CAS: 105-57-7 EINECS: 203-310-6 UN: 1088 ADR: 3 II Indice Merck: 13,00040 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3790 to 1.3850 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.822 to 0.829 kg/l |
GC | ≥98.5 % |