Imprimer
Diméthylglyoxime, poudre blanche ACS
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3-Butanedione-dioxime
0215251880 0215251890 0215251825
ICNA0215251880EA 105 EUR
ICNA0215251880 ICNA0215251890 ICNA0215251825
Diméthylglyoxime, poudre blanche ACS
Diméthylglyoxime
Soluble in alcohol, ether, pyridine, acetone; practically insoluble in water.
  • Insoluble in alcohol: ≤0,05%
Formule: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Poids moléculaire: 116.12 g/mol
Point d'ébullition: 53
Point de fusion: ~240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002117
Numéro CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,03272
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Melting Point ~240°C
Suitability for Ni determination Passes
Insoluble In Alcohol ≤0,05%
Residue on Ignition ≤0,05%