Diméthylglyoxime ≥99% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,3-Butanedione-dioxime
CAS No.: 95-45-4
Molecular Formula: C4H8N2O2
Formula Weight: 116.12
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 506731
Merck Reference: 14,3246
MDL No.: MFCD00002117
Formule:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ Poids moléculaire: 116.12 g/mol Point d'ébullition: 53 °C (8 mmHg) Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.) Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002117 Numéro CAS: 95-45-4 EINECS: 202-420-1 Indice Merck: 14,3246 |