Diméthylglyoxime 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,3-Butanedione-dioxime
Formule:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ Poids moléculaire: 116.12 g/mol Point d'ébullition: 53 °C (8 mmHg) Point de fusion: 239…242 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002117 Numéro CAS: 95-45-4 EINECS: 202-420-1 UN: 2926 ADR: 4.1 III Indice Merck: 13,03272 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 239 to 242 °C (Dec) |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
Gravimetry | ≥99.0 % |
Suitability | (for Ni determination) Passes test |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in ethanol) |