Diéthylènetriamine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Azapentane-1,5-diamine
Purity: 99%
CAS No.: 111-40-0
Molecular Formula: C4H13N3
Formula Weight: 103.17
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4830
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -40°
Boiling Point: 200-204°
Beilstein Reference: 605314
UN No.: 2079
MDL No.: MFCD00008171
Formule:
C₄H₁₃N₃ Point d'ébullition: 200…204 °C Point de fusion: –40 °C Densité: 0,952 Point éclair: 94 °C (201 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008171 Numéro CAS: 111-40-0 EINECS: 203-865-4 UN: 2079 ADR: 8,II |