Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique, Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
BES
Formule:
C₆H₁₅NO₅S Poids moléculaire: 213.25 g/mol Point d'ébullition: 405 Point de fusion: 152…156 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007533 Numéro CAS: 10191-18-1 EINECS: 233-465-5 |