Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
BES
Purity: 99%
CAS No.: 10191-18-1
Molecular Formula: C6H15NO5S
Formula Weight: 213.25
Melting Point: 153-157°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1781572
MDL No.: MFCD00007533
Formule:
C₆H₁₅NO₅S Poids moléculaire: 213.25 g/mol Point d'ébullition: 405 Point de fusion: 153…157 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007533 Numéro CAS: 10191-18-1 EINECS: 233-465-5 |