Iodoacétate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 623-48-3
Molecular Formula: ICH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 214
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.503
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 741934
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00001081
Formule:
C₄H₇IO₂ Poids moléculaire: 214 g/mol Point d'ébullition: 179…180 °C Densité: 1.81 Point éclair: 76 °C (169 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00001081 Numéro CAS: 623-48-3 EINECS: 210-796-3 UN: 2927 ADR: 6.1 II |