Imprimer
Trifluoroacétate de sodium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
A14613.14 A14613.22 A14613.36
A14613.14EA 48.6 EUR
A14613.14 A14613.22 A14613.36
Trifluoroacétate de sodium ≥98%
Trifluoroacétate de sodium
Purity: 98% CAS No.: 2923-18-4 Molecular Formula: CF3CO2Na Formula Weight: 136.00 Melting Point: ca 207° dec. Beilstein Reference: 3597949
Formule: C₂F₃NaO₂
Point de fusion: ∼ 207 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013217
Numéro CAS: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6