Imprimer
Argent diéthyldithiocarbamate 99% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
114290050 114290250 114291000
ACRO114290050EA 89 EUR
ACRO114290050 ACRO114290250 ACRO114291000
Argent diéthyldithiocarbamate 99% pour analyses
Argent diéthyldithiocarbamate
Formule: (C₂H₅)₂NCSSAg
Point de fusion: 172…175 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004929
Numéro CAS: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.5% in pyridine) clear
Titration with NH4SCN ≥98.5 %