Imprimer
Carbamate de tert-butyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbamic acid tert-butyl ester
L00259.06 L00259.14
L00259.06EA 63.7 EUR
L00259.06 L00259.14
Carbamate de tert-butyle ≥98%
Carbamate de tert-butyle
Purity: 98+% CAS No.: 4248-19-5 Molecular Formula: H2NCO2C(CH3)3 Formula Weight: 117.15 Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 1744500
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007962
Numéro CAS: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3