Imprimer
Acide diéthylènetriaminepentaacétique 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide N-carboxyméthyliminobis(éthylenenitrilo)tétraacétique, Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa
114320010 114322500 114320050
ACRO114320010EA 287 EUR
ACRO114320010 ACRO114322500 ACRO114320050
Acide diéthylènetriaminepentaacétique 98+%
Acide diéthylènetriaminepentaacétique
Formule: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Poids moléculaire: 393.35 g/mol
Point de fusion: 220 °C (déc.)
Densité: 1.56 g/cm³
Point éclair: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004289
Numéro CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
Indice Merck: 13,07202
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.0 %