Imprimer
Acide 7-aminooenanthique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H27519.03 H27519.06
H27519.03EA 152 EUR
H27519.03 H27519.06
Acide 7-aminooenanthique 98%
Acide 7-aminooenanthique
Purity: 98% CAS No.: 929-17-9 Molecular Formula: H2N(CH2)6CO2H Formula Weight: 145.19 Melting Point: 194-196° Beilstein Reference: 906887
Formule: C₇H₁₅NO₂
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008242
Numéro CAS: 929-17-9
EINECS: 213-197-5