Calcium acétate xhydraté 99.0-100.5% (base anhydre), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques FCC, E263, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Calcium acétate hydraté
Formule:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O Poids moléculaire: 176.18 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150019 Numéro CAS: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 |
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on the anhydrous basis) | 99.0 - 100.5 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 7.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.3 % |
pH (10 %, 20°C) | 7 - 9.0 |
Arsenic (As) | Max. 1 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.002 % |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Lead (Pb) | Max. 2 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.03 % |
Fluoride (F) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.05 % |
Formic acid, formiates other impurities (HCOOH) | Max. 1000 ppm |