Imprimer
Acétate de lithium, anhydre 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Lithium acétate
297110250 297111000
ACRO297110250EA 76.5 EUR
ACRO297110250 ACRO297111000
Acétate de lithium, anhydre 99+% pour analyses
Acétate de lithium
Formule: H₃CCOOLi
Point de fusion: 280…285 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013057
Numéro CAS: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Indice Merck: 12,05544
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm