Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA) 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Propylène glycol monométhyle éther acétate
Formule:
C₆H₁₂O₃ Poids moléculaire: 132.16 g/mol Point d'ébullition: 145.8 °C (1013 hPa) Point de fusion: –87 °C Densité: 0.96 g/cm³ Point éclair: 42 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038500 Numéro CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 UN: 1993 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥98.5 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.02 % |