Imprimer
Acétate de 2-butoxyéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L09515.AE L09515.AP L09515.0F
L09515.AEEA 29.6 EUR
L09515.AE L09515.AP L09515.0F
Acétate de 2-butoxyéthyle ≥98%
Acétate de 2-butoxyéthyle
Purity: 98% CAS No.: 112-07-2 Molecular Formula: C8H16O3 Formula Weight: 160.21 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Fruit-like Melting Point: -64° Boiling Point: 191-192° Beilstein Reference: 1756960 MDL No.: MFCD00009457
Formule: C₈H₁₆O₃
Point d'ébullition: 191…192 °C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0,942
Point éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009457
Numéro CAS: 112-07-2
EINECS: 203-933-3