Imprimer
Palmitate de méthyle, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
76159-1G 76159-5G
76159-1GEA 61.6 EUR
76159-1G 76159-5G
Palmitate de méthyle, Supelco®
Palmitate de méthyle
Formule: C₁₇H₃₄O₂
Point d'ébullition: 417 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29,9 °C
Densité: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008994
Numéro CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e2fce1a4cc76b91e7559abfc791ae541b93477&vid=aa6330e4046171e0dcd7616969ad0cdf4e0ec81d&prid=web&clid=SAPDAM