Imprimer
Palmitate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43546.0100 8.43546.0500
8.43546.0100EA 56.4 EUR
8.43546.0100 8.43546.0500
Palmitate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Palmitate de méthyle
Formule: C₁₇H₃₄O₂
Poids moléculaire: 270.46 g/mol
Point d'ébullition: 417
Point de fusion: 29.9
Densité: 0.8804 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008994
Numéro CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 30 °C
Molar Mass 270.46 g/mol
Boiling Point 415 - 418 °C (996 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 113 °C