Palmitate de méthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 112-39-0
Molecular Formula: C17H34O2
Formula Weight: 270.46
Flash Point:
Formule:
C₁₇H₃₄O₂ Point d'ébullition: 135…137 °C (0,2 mmHg) Point de fusion: 28…34 °C Densité: 0,852 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008994 Numéro CAS: 112-39-0 EINECS: 203-966-3 |