Palmitate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Hexadecanoic acid ethyl ester, Hexadecylic acid ethyl ester, Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₈H₃₆O₂ Poids moléculaire: 284.48 g/mol Point d'ébullition: 342 Point de fusion: 24 Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00008996 Numéro CAS: 628-97-7 EINECS: 211-064-6 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 23 - 26 °C |
Molar Mass | 284.48 g/mol |
Boiling Point | 192 - 194 °C (13 hPa) |
Flash Point | 164 °C |
Refractive Index | 1.438 (25 °C, 589 nm) |
Density | 0.86 g/cm3 (20 °C) |