Palmitate d'éthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Hexadecanoic acid ethyl ester, Hexadecylic acid ethyl ester, Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 628-97-7
Molecular Formula: CH3(CH2)14CO2CH2CH3
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 178°(352°F)
Refractive Index: 1.4395
Melting Point: 22-26°
Boiling Point: 192-193°/10mm
Beilstein Reference: 1782663
MDL No.: MFCD00008996
Formule:
C₁₈H₃₆O₂ Poids moléculaire: 284.48 g/mol Point d'ébullition: 192…193 °C (10 mmHg) Point de fusion: 22…26 °C Densité: 0.857 Point éclair: 178 °C (352 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008996 Numéro CAS: 628-97-7 EINECS: 211-064-6 |