Imprimer
N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine hydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Marques : TCI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B3101-1G B3101-100MG
TCIAB3101-1GEA 517 EUR
TCIAB3101-1G TCIAB3101-100MG
N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine hydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine hydrate
Formule: C₁₇H₁₇N₅O₄
Numéro MDL: MFCD00149575
Numéro CAS: 206752-42-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %