Imprimer
Acétate de 2-éthylhexyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14342.1000 8.14342.0250
8.14342.1000EA 61 EUR
8.14342.1000 8.14342.0250
Acétate de 2-éthylhexyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
Poids moléculaire: 172.27 g/mol
Point d'ébullition: 198
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.8726 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00027249
Numéro CAS: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Indice Merck: 12,06860
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -92 °C
Molar Mass 172.26 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.28 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4204 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.76 - 8.14 %(V)
Density 0.872 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 268 °C