Butyrate de propyle
Marques : Roth CarlTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₄O₂ Poids moléculaire: 130,19 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00009396 Numéro CAS: 105-66-8 EINECS: 203-320-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...