Imprimer
N,N-Diméthylacétamide, anhydre ≥99.8%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthylamide acétique
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
44913.5Y 44913.AE 44913.K2
44913.5YEA 166 EUR
44913.5Y 44913.AE 44913.K2
N,N-Diméthylacétamide, anhydre ≥99.8%
N,N-Diméthylacétamide
Purity: 99.8% CAS No.: 127-19-5 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 70°(158°F) Physical Form: Liquid Density: 0.940 Refractive Index: 1.4385 Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like Melting Point: -20° Boiling Point: 165-166° Beilstein Reference: 1737614 Merck Reference: 14,3227 MDL No.: MFCD00008686
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 165…166 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,940
Point éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,3227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM