Imprimer
Chlorure de palmitoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00510.0250 8.00510.9025 8.00510.9028
8.00510.0250EA 102 EUR
8.00510.0250 8.00510.9025 8.00510.9028
Chlorure de palmitoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de palmitoyle
Formule: C₁₆H₃₁ClO
Point d'ébullition: 324 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000742
Numéro CAS: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 12 °C
Molar Mass 274.87 g/mol
Boiling Point 174 °C (5.1 hPa)
Flash Point 182 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)