Imprimer
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) ≥99.0% (par HPLC)
Marques : TCI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A2381-1G A2381-5G
TCIAA2381-1GEA 70 EUR
TCIAA2381-1G TCIAA2381-5G
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) ≥99.0% (par HPLC)
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Formule: C₁₀H₁₂N₅O₆P
Point de fusion: 220°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005845
Numéro CAS: 60-92-4
EINECS: 200-492-9
Indice Merck: 14,02708
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -52.0 deg (C=0.7,H2O)
Water max. 12.0 %