Imprimer
Tributyrate de glycérol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
150881000 150882500 150880010
ACRO150881000EA 49.4 EUR
ACRO150881000 ACRO150882500 ACRO150880010
Tributyrate de glycérol 97%
Tributyrate de glycérol
Formule: C₁₅H₂₆O₆
Point d'ébullition: 305…310 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 1,0335 g/cm³
Point éclair: 173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009392
Numéro CAS: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Indice Merck: 12,09750
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤70 APHA
Identification Passes test
Specific gravity (20°C) 1.032 to 1.035