2,3-Butanedione-monoxime ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Diacétylemonoxime
Purity: 99%
CAS No.: 57-71-6
Molecular Formula: C4H7NO2
Formula Weight: 101.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 605582
MDL No.: MFCD00002116
Formule:
C₄H₇NO₂ Poids moléculaire: 101.11 g/mol Point d'ébullition: 185…186 °C Point de fusion: 74…77 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002116 Numéro CAS: 57-71-6 EINECS: 200-348-5 |