Imprimer
2,3-Butanedione-monoxime 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
150371000 150375000 150370025
ACRO150371000EA 179 EUR
ACRO150371000 ACRO150375000 ACRO150370025
2,3-Butanedione-monoxime 98%
2,3-Butanedione-monoxime
Formule: C₄H₇NO₂
Point d'ébullition: 185…186 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002116
Numéro CAS: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear to slightly hazy
GC ≥97.5 %