Imprimer
Acétoacétate de méthyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-oxobutanoate
126150010 126150025 126151000 126150100
ACRO126150010EA 79.8 EUR
ACRO126150010 ACRO126150025 ACRO126151000 ACRO126150100
Acétoacétate de méthyle 99+%
Acétoacétate de méthyle
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 169…170 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –28 °C
Densité: 1,077 g/cm³
Point éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008784
Numéro CAS: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Indice Merck: 12,06090
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.2 %