Malononitrile 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₂N₂ Poids moléculaire: 66.06 g/mol Point d'ébullition: 220 °C (760 mmHg) Point de fusion: 30…34 °C Densité: 1.04 g/cm³ Point éclair: 112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001883 Numéro CAS: 109-77-3 EINECS: 203-703-2 UN: 2647 ADR: 6.1 II Indice Merck: 13,05733 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow-brown Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 34 °C |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...