Anhydride trichloroacétique 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 95%
CAS No.: 4124-31-6
Molecular Formula: (Cl3CCO)2O
Formula Weight: 308.76
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 98-100°/11mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000793
Formule:
C₄Cl₆O₃ Point d'ébullition: 98…100 °C (11 mmHg) Point de fusion: –2 °C Densité: 1,690 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000793 Numéro CAS: 4124-31-6 EINECS: 223-925-3 UN: 3265 ADR: 8,II |