Phénanthroline-1,10 monohydraté ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,10-Phenanthroline hydrate
CAS No.: 5144-89-8
Molecular Formula: C12H8N2.H2O
Formula Weight: 198.23 (180.21anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 4008096
Merck Reference: 14,7214
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011678
Formule:
C₁₂H₈N₂·1H₂O Poids moléculaire: 198.22 g/mol Point de fusion: 97…101 °C Densité: 1.259 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149973 Numéro CAS: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,7214 |