(S)-(-)-Isocyanate de 1-phénéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isocyanate de (S)-(-)-α-méthylbenzyle
Purity: 98%
CAS No.: 14649-03-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5145
Odour: Pungent
Boiling Point: 55-56°/2.5mm
Beilstein Reference: 4230972
Optical Rotation: -10.5° (neat)
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002036
Formule:
C₉H₉NO Point d'ébullition: 55…56 °C (2,5 mmHg) Densité: 1,045 Point éclair: 65 °C (149 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002036 Numéro CAS: 14649-03-7 EINECS: 238-698-6 ADR: 6.1,III |