Acide méta-phosphorique stabilisé, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide métaphosphorique
Stabilisation:
Stabilisé avec métaphosphate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
Formule:
(HPO₃)n Poids moléculaire: 79.98 g/mol Point d'ébullition: 260 Point de fusion: 21 Densité: 2.4 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011351 Numéro CAS: 37267-86-0 EINECS: 253-433-4 UN: 3453 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble,Hydrolysis |
Melting Point | 200 - 250 °C |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 600 °C (1013 hP) |
Vapor Pressure |
|
Density | 2.0 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 (33 g/l, H2O, 20 °C) |