Acide méta-phosphorique Stabilised
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide métaphosphorique
Formule:
(HPO₃)n Poids moléculaire: 79.98 g/mol Point d'ébullition: 260 Point de fusion: 21 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011351 Numéro CAS: 37267-86-0 EINECS: 253-433-4 UN: 3260 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Lumps |
Stabilizer | 54 to 60 % NaPO3 |
Titration with NaOH | 40 to 46 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...