Imprimer
1-Cétylpyridinium chlorure monohydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.40008.0025 8.40008.0100
8.40008.0025EA 78.7 EUR
8.40008.0025 8.40008.0100
1-Cétylpyridinium chlorure monohydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 1-cétylpyridinium monohydraté
Formule: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Point de fusion: 77…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149977
Numéro CAS: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Indice Merck: 13,02041
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 217 °C
Molar Mass 358.01 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
pH 5.0 - 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials