1-Cétylpyridinium chlorure monohydraté 96.0-101.0%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de 1-cétylpyridinium monohydraté, 1-Hexadécylpyridinium chlorure monohydraté
Formule:
C₂₁H₃₈ClN·1H₂O Poids moléculaire: 358.01 g/mol Point de fusion: 80…83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149977 Numéro CAS: 6004-24-6 EINECS: 204-593-9 UN: 2811 ADR: 6.1 II Indice Merck: 13,02041 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 4.5 to 5.5 % |
Titration | 96.0 to 101.0 % |