Bleu de méthylène hydraté ≥95% desséché, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénothiazine-5-ium hydraté, Chlorure de méthylthioninium hydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O Poids moléculaire: 319.86 g/mol (anhy) |
Numéro MDL:
MFCD00150006 Numéro CAS: 122965-43-9 EINECS: 200-515-2 |
Résultats des tests de spécification
Titration | ≥95% |
Titration (method) | Argentometric after oxygen combustion, calculated to the dried substance |
Solubility | Insoluble in ethanol ≤1% |
Loss on drying | ≤ 22% (105 c) |