Imprimer
Bleu de méthylène hydraté, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
414251000 414255000 414250025
ACRO414251000EA 89.7 EUR
ACRO414251000 ACRO414255000 ACRO414250025
Bleu de méthylène hydraté, pur
Bleu de méthylène hydraté
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
Point de fusion: 100…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150006
Numéro CAS: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤22 %
Titration with TiCl3 ≥70 %