Imprimer
Fer (III) sulfate hydraté, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sulfate de fer hydraté
33316.A7 33316.30 33316.A1
33316.A7EA 488 EUR
33316.A7 33316.30 33316.A1
Fer (III) sulfate hydraté, qualité Réactif
Fer (III) sulfate hydraté
CAS No.: 15244-10-7 Molecular Formula: Fe2(SO4)3.xH2O Formula Weight: 399.87(anhy) Physical Form: Granular/Powder Density: 2.0-2.1 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Grayish white Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00011007
Formule: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Poids moléculaire: 399.88 g/mol (anhy)
Densité: 2.0…2.1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149714
Numéro CAS: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Indice Merck: 13,04065