Imprimer
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA) Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propylène glycol monométhyle éther acétate
Stabilisation: BHT
MQ200
8.18532.1000 8.18532.9025 8.18532.9033
8.18532.1000EA 45.4 EUR
8.18532.1000 8.18532.9025 8.18532.9033
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA) Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA)
Formule: C₆H₁₂O₃
Poids moléculaire: 132.16 g/mol
Point d'ébullition: 145.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0.968 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 45
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038500
Numéro CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 3272
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 209.3 g/l (20 °C)
Melting Point -67 °C
Molar Mass 132.16 g/mol
Boiling Point 145 - 147 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 42 °C
Refractive Index 1.4078 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 10.8 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 315 °C
Water absorption 320 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid