Imprimer
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA) 99 Stabilised
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propylène glycol monométhyle éther acétate
Stabilisation: 50 ppm BHT
L15459.AE L15459.AU L15459.0F
L15459.AEEA 38.3 EUR
L15459.AE L15459.AU L15459.0F
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA) 99 Stabilised
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA)
Stabilized with 50 ppm BHT
Purity: 99% CAS No.: 108-65-6 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4020 Odour: Ester-like pH: 4 Melting Point: -67° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1751656 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00038500
Formule: C₆H₁₂O₃
Poids moléculaire: 132.16 g/mol
Point d'ébullition: 145…146 °C
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0.968
Point éclair: 43 °C (109 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038500
Numéro CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 3272
ADR: 3 III