Carbonate de cobalt (≥45% Co) ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cobaltous carbonate, Cobalt carbonate, Cobalt(II) carbonate
Purity: 99%
CAS No.: 513-79-1
Molecular Formula: CoCO3
Formula Weight: 118.94
Physical Form: Powder
Density: 4.13
Melting Point: dec.
Solubility: Insoluble in water, alcohol, methyl acetate
Merck Reference: 14,2436
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010940
In ceramics, manufacturing Co compounds, pigments, salts
Formule:
CCoO₃ Poids moléculaire: 118.94 g/mol Point de fusion: Déc. Densité: 4.13 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010940 Numéro CAS: 513-79-1 EINECS: 208-169-4 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 14,2436 |