Imprimer
Carbonate de cobalt hydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
192100010 192100500 192102500
ACRO192100010EA 860 EUR
ACRO192100010 ACRO192100500 ACRO192102500
Carbonate de cobalt hydraté
Carbonate de cobalt hydraté
Formule: CCoO₃·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149654
Numéro CAS: 57454-67-8
EINECS: 208-169-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to red to violet Powder
Titration Complexometric ≥45.5 % (Cobalt)
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)