Imprimer
Perchlorate de nickel (II) hexahydraté, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11631.14 11631.22 11631.36
11631.14EA 41.2 EUR
11631.14 11631.22 11631.36
Perchlorate de nickel (II) hexahydraté, qualité Réactif
Perchlorate de nickel (II) hexahydraté
CAS No.: 13520-61-1 Molecular Formula: Ni(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 365.70 (257.59anhy) Physical Form: Damp crystalline solid Refractive Index: 1.55 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 140° Solubility: Very soluble in water. Soluble in many organic solvents UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00149804
Formule: Cl₂NiO₈·6H₂O
Point de fusion: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149804
Numéro CAS: 13520-61-1
EINECS: 237-124-1
UN: 1481
ADR: 5.1,II