Perchlorate de cobalt (II) hexahydraté ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 13478-33-6
Molecular Formula: Co(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 366.74 (257.83anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150207
Formule:
Cl₂CoO₈·6H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150207 Numéro CAS: 13478-33-6 EINECS: 236-653-5 UN: 1481 ADR: 5.1,II |